Få mere at vide
Kaliumfosfat monobasisk, ACS-reagens, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate monobasic |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | KH2PO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 136,09g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |
| Tæthed | 2,338 g/ml ved 25 °C |