Få mere at vide
Kaliumphosphat monobasisk, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate monobasic |
| Mængde | 4 x 2.5 kg |
| Lineær formel | KH2PO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 136.09g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |
| Tæthed | 2.338g/mL at 25°C |