Få mere at vide
Kaliumfosfat, monobasisk, 99+%, rent
Artikelnummer. 10781521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781521 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10185203 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    987.65 DKK / 2.5kg
    Spare 142.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, monobasic
Smeltepunkt 253,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 222 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Tab ved tørring 0,5% maks. (130 °C)
Emballage Plastflaske