Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, monobasic |
| Smeltepunkt | 253,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 10 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | KH2PO4 |
| Merck Index | 15, 7780 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 222 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol |
| IUPAC navn | kalium; dihydrogenphosphat |
| Vis mere |