Få mere at vide
Potassium phosphate, monobasic, 99+%, extra pure
Artikelnummer. p-3735320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10573181
Brand: Thermo Scientific Acros 205925000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, monobasic
Smeltepunkt 253.0°C
Farve Farveløs til hvid
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Opløselighedsinformation Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 136.09
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 0.4% max. (105°C)
Emballage Plastflaske