Få mere at vide
Kaliumfosfat, monobasisk, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10573181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573181 500 g Plastflaske 500g
10164880 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10679083 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10573181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 DKK
    453.65 DKK / 500g
    Spare 86.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, monobasic
Smeltepunkt 253,0 °C
Farve Farveløs til hvid
pH 4,2 til 4,7 (1% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 500 g
Tab ved tørring 0,4% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 222 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 136.09
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.