Få mere at vide
Kaliumfosfat, monobasisk, 99%, til analyse
Artikelnummer. 12685087 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12685087 1 kg 1kg
12665087 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685087 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    698.65 DKK / 1kg
    Spare 101.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, monobasic
Smeltepunkt 253,0 °C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 15,778
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 222 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 136.09
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske