Få mere at vide
Melford Kaliumfosfat, monobasisk
Artikelnummer. 30018710
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018710 2.5 kg
30018709 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018710 Leverandør Melford Leverandørnr. P412002500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kaliumfosfat, monobasisk, ACS-kvalitet er en kemisk forbindelse, der har betydning inden for biovidenskabsforskning, især inden for molekylærbiologi, cellekultur og biokemi.
Det er et reagens med høj renhed med ACS-certificering (American Chemical Society).
Kaliumfosfat, monobasisk, ACS-kvalitet anvendes primært som en komponent i laboratorieopløsninger og buffere. Det bruges almindeligvis som en kilde til kaliumioner og som en pH-regulator i forskellige eksperimentelle procedurer. Det er særligt effektivt i applikationer, der kræver let sure til neutrale pH-forhold. Det kan også bruges i proteinoprensning, enzymassays, nukleinsyreforskning og andre biokemiske og molekylærbiologiske teknikker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade
CAS 7778-77-0
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel KH2PO4