Få mere at vide
Melford Kaliumfosfat, monobasisk
Beskrivelse
Kaliumfosfat, monobasisk, ACS-kvalitet er en kemisk forbindelse, der har betydning inden for biovidenskabsforskning, især inden for molekylærbiologi, cellekultur og biokemi.
Det er et reagens med høj renhed med ACS-certificering (American Chemical Society).
Kaliumfosfat, monobasisk, ACS-kvalitet anvendes primært som en komponent i laboratorieopløsninger og buffere. Det bruges almindeligvis som en kilde til kaliumioner og som en pH-regulator i forskellige eksperimentelle procedurer. Det er særligt effektivt i applikationer, der kræver let sure til neutrale pH-forhold. Det kan også bruges i proteinoprensning, enzymassays, nukleinsyreforskning og andre biokemiske og molekylærbiologiske teknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade |
| CAS | 7778-77-0 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | KH2PO4 |