Få mere at vide
Kaliumphosphat dibasisk, (hvidt krystallinsk pulver/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate Dibasic |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 174.2 |
| Procent renhed | 99.52% |
| Grad | ACS-reagens |