Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk trihydrat, Puriss. p.a., ≥99,0% (T), Solstice
Artikelnummer. 16655873
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16655873 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16655873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6034925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48470.00 DKK
    44730.87 DKK / 25kg
    Spare 3739.13 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Farve Hvid
CAS Max % 1
Mængde 25 kg
Molekylær formel H7K2O7P
Lineær formel K2HPO4 · 3H2O
Synonym Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Dipotassium phosphate; di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
InChI nøgle XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dikaliumtrihydrat hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 228.22
Grad Reagens