Beskrivelse
Kaliumfosfat forekommer i flere former: monobasisk, dibasisk og tribasisk. De fleste pH-neutrale kaliumfosfatbuffer-løsninger består i varierende grad af blandinger af monobas og dibasisk form afhængigt af den ønskede pH.
Brugen af høje koncentrationer af kaliumfosfat til immobilisering af affinitetsligander på epoxidaktiverede stationære faser er blevet gennemgået. Et to-faset system af vandigt kaliumphosphat og poly(ethylenglykol) til isolering af E. coli β--galactosidase og β-galactosidase fusionsproteiner er blevet offentliggjort. Kvantificering af ikke-ioniske tensider i bufferede opløsninger ved brug af stærke kation- og anionudvekslings-HPLC-beskyttelseskolonner og kaliumfosfatopløsning er blevet undersøgt.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Krystallinske granuler |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (100 mg/ml); Uopløselig til let opløselig i ethanol; uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 228.23 |
| Procent renhed | ≥99% |