Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk trihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420572 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11420572 500 g
11410572 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420572 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191432.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Bredt anvendt inden for molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Kaliumfosfat dibasisisk trihydrat MP Biomedicals er et reagens med høj bufferkapacitet. Det bruges typisk som komponent i mikroorganismekulturmedier og i fosfatbuffer
Kaliumfosfat forekommer i flere former: monobasisk, dibasisk og tribasisk. De fleste pH-neutrale kaliumfosfatbuffer-løsninger består i varierende grad af blandinger af monobas og dibasisk form afhængigt af den ønskede pH.
  • Det bruges typisk som komponent i en bred vifte af medier, der anvendes i kulturen af mikroorganismer
  • Det er en komponent i fosfatbufferet saltvand (PBS)
  • Ud over at hjælpe med at opretholde pH, leverer det essentielt fosfat
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molekylær formel H7K2O7P
Molekylvægt (g/mol) 228.22
MDL nummer MFCD00149926
InChI nøgle XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC navn dikaliumtrihydrat hydrogenphosphat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml); Uopløselig til let opløselig i ethanol; uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 228,18 g/mol
Procent renhed 99.8%
Grad Reagens