Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, dibasic, trihydrate |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | K2HPO4·3H2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: frit opløselig |
| Formel vægt | 228.23 |
| Grad | Ekstra ren |