Få mere at vide
Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate, 99+%, (Crystalline), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Formel vægt | 228.2 |