Få mere at vide
Kaliumphosphat, dibasisk trihydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43449 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10226310
Brand: Thermo Scientific Acros 205935000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molekylær formel H7K2O7P
Molekylvægt (g/mol) 228.22
MDL nummer MFCD00149926
InChI nøgle XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
SMIL O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, dibasic trihydrate
Navn note 99+%
Farve Hvid
pH 8.5 to 9.6 (5% soln.)
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2HPO4·3H2O
Merck Index 10, 7541
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat;trihydrat
Formel vægt 228.23
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske