Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, dibasic trihydrate |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| pH | 8,5 til 9,6 (5% soln.) |
| Fysisk form | Vedhæftende krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | K2HPO4·3H2O |
| Merck Index | 10, 7541 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: frit opløselig |
| Vis mere |