Få mere at vide
Kaliumfosfat, dibasisk trihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10226310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226310 500 g Plastflaske 500g
10732574 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205935000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    955.24 DKK / 500g
    Spare 59.76 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molekylær formel H7K2O7P
Molekylvægt (g/mol) 228.22
MDL nummer MFCD00149926
InChI nøgle XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
SMIL O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, dibasic trihydrate
Navn note 99+%
Farve Hvid
pH 8,5 til 9,6 (5% soln.)
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2HPO4·3H2O
Merck Index 10, 7541
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat;trihydrat
Formel vægt 228.23
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser