Få mere at vide
Kaliumfosfat, Dibasisk, Pulver, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568204 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15568204
Brand: Avantor J.T.Baker 401201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Navn note Dibasic
CAS 11-4-7758
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vægt 174.18
Grad Ultrapure Bioreagens
Emballage Poly flaske