Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480562 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11480562 500 g
11470562 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480562 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191431.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Bruges som komponent i forskellige medier brugt i kultur af mikroorganismer og i fosfatbufferet saltvand (PBS). Kaliumfosfat dibasisk MP Biomedicals er et reagens med høj bufferkapacitet. Ud over at hjælpe med at opretholde pH, leverer det
Kaliumfosfat forekommer i flere former: monobas, dibasisk og tribasisk. De fleste pH-neutrale kaliumfosfatbuffer-opløsninger består i varierende grad af blandinger af monobas og dibasisk form, afhængigt af den ønskede pH.
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Uopløselig til let opløselig i ethanol; uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 174.2
Procent renhed ≥98% (Vandfri)
Grad ACS