Beskrivelse
Kaliumfosfat forekommer i flere former: monobasisk, dibasisk og tribasisk. De fleste pH-neutrale kaliumfosfatbuffer-løsninger består i varierende grad af blandinger af monobas og dibasisk form afhængigt af den ønskede pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate, Dibasic |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1g/20 ml); Uopløselig til let opløselig i ethanol; uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 174.18 |
| Procent renhed | ≥98% (Vandfri) |