Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk (fint hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10677623
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Unit Size:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10677623 500 g Glasflaske 500g
10468153 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10677623 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP363500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    236.57 DKK / 500g
    Spare 52.43 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 11-4-7758 | Molekylformel: HK2O4P | Molekylvægt: 174,17 g/mol
Kaliumfosfat dibasisk (fint hvidt krystallinsk pulver)
Dette kaliumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate Dibasic
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
pH 8,5 til 9,6
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Identifikation Beståelsesprøve
Tab ved tørring 1,0% maks.
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Oplysninger om nedbrydning >180 °C
Merck Index 15, 7779
Formel vægt 174.18
Procent renhed ≥98.0%