Få mere at vide
Kaliumfosfat, Dibasisk, Endotoxin Testet, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate |
| Navn note | Dibasic, Endotoxin Tested |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 174.18 |
| Grad | Multi-Compendial/USP |
| Emballage | Poly spand |