Få mere at vide
Kaliumphosphat dibasisk vandfri MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437202 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437202 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11437202 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215194501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    881.00 DKK
    838.45 DKK / 1kg
    Spare 42.55 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Anhydrous powder suitable for use in molecular biology and biochemical research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Navn note Dibasissk Vandfri
CAS 11-4-7758
Fysisk form Powder
Mængde 1 kg
Molekylær formel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vægt 174,18 (Vandfri)
Procent renhed 100%