Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk, ≥ 99% (T), puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15665960
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15665960 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15665960 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 603561KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, vandfri,≥ 99,0 % (T)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate dibasic
CAS 11-4-7758
Fysisk form Powder
Mængde 1 kg
Molekylær formel HK2O4P
Lineær formel K2HPO4
MDL nummer MFCD00011383
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vægt 174,18 g/mol
Procent renhed ≥99% (T)
Grad ACS