Få mere at vide
Kaliumphosphat, dibasisk, 99%, til HPLC, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, dibasic |
| Smeltepunkt | 340,0 °C |
| CAS | 11-4-7758 |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | HK2O4P |
| Lineær formel | K2HPO4 |
| Merck Index | 15,7779 |
| Synonym | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
| Vis mere |