Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk, 99%, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447202 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Artikelnummer. Mængde
11447202 5 kg
1 options
Artikelnummer. 11447202 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215194505
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Anhydrous potassium phosphate dibasic suitable for various laboratory applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate Dibasic
Navn note Vandfri
CAS 11-4-7758
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vægt 174.2
Procent renhed 100%