Få mere at vide
Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, dibasic |
| Smeltepunkt | 340.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C) |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | K2HPO4 |
| Merck Index | 15,7779 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Vis mere |