Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, dibasic |
| Smeltepunkt | 340,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8,5 til 9,6 (5% soln. ved 20 °C) |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Tab ved tørring | 1% (130 °C) maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | K2HPO4 |
| Vis mere |