Få mere at vide
Potassium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-43440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10546982
Brand: Thermo Scientific Acros 424190050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.18
MDL nummer MFCD00011383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, dibasic
Smeltepunkt 340.0°C
Farve Hvid
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 174.18
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 1.0% max. (105°C)