Få mere at vide
Kaliumfosfat, dibasisk, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10546982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10546982 5 g Glasflaske 5g
10331211 500 g Plastflaske 500g
10184333 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13438578 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10546982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    223.88 DKK / 5g
    Spare 7.12 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.18
MDL nummer MFCD00011383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, dibasic
Smeltepunkt 340.0°C
Farve Hvid
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 174.18
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 1.0% max. (105°C)