Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk,≥ 98%, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072304 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15608020
Brand: Honeywell-Fluka P3786100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer MFCD00011383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate dibasic
Mængde 100 g
Lineær formel K2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 174.18g/mol
Procent renhed ≥98%