Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk,≥ 98%, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate dibasic |
| Mængde | 6 x 500 g |
| Lineær formel | K2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 174.18g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur