Få mere at vide
Kaliumfosfat-dibasisk, ≥98%, ACS-reagens, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate dibasic |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | K2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 174,18 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS |