Få mere at vide
Kaliumfosfat-dibasisk, ≥98%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15608020
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15608020 100 g 100g
15648020 500 g 500g
15618020 1 kg 1kg
15628020 2.5 kg 2.5kg
15658020 6 x 500 g Pakke med 6
15638020 4 x 2.5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15608020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. P3786100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 DKK
    410.92 DKK / 100g
    Spare 53.08 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer MFCD00011383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate dibasic
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Lineær formel K2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 174,18 g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS