Få mere at vide
Potassium Phosphate, Dibasic, 1.0M solution in water
Artikelnummer. 10173064 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173064 1 L Glasflaske 1 L
10729005 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173064 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, dibasic
CAS 7758-11-4, 7732-18-5
Mængde 1 L
Molekylær formel HK2O4P
Lineær formel K2HPO4
MDL nummer MFCD00011383
Merck Index 15, 7779
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vægt 174.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M, exact strength on the certificate of analysis
Emballage Glasflaske
Udseende Clear colorless solution
Specifik vægtfylde 1.13
Tæthed 1.1300g/mL