Få mere at vide
Potassium phosphate, anhydrous, 97%
Artikelnummer. 11388708
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11388708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041587.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Kaliumfosfat bruges som gødning og fødevaretilsætningsstof. Det tjener som et buffermiddel til at regulere pH. Det bruges også i optiske modulatorer og til ikke-lineær optik såsom anden harmonisk generation (SHG). Det er involveret i den faseoverførselskatalyserede fremstilling af acetylener fra de tilsvarende vicinale dibromforbindelser gennem dobbelt dehydrobromering. Det er også nyttigt til den oxidative kobling af thioler til disulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.265
MDL nummer MFCD00036295
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC navn trikalium;phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate
Smeltepunkt 1340°C
Navn note anhydrous
Fysisk form Granulat
Mængde 5 kg
Merck Index 14,7660
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol.
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.564