Få mere at vide
Potassium phosphate, anhydrous, 97%
Beskrivelse
Kaliumfosfat bruges som gødning og fødevaretilsætningsstof. Det tjener som et buffermiddel til at regulere pH. Det bruges også i optiske modulatorer og til ikke-lineær optik såsom anden harmonisk generation (SHG). Det er involveret i den faseoverførselskatalyserede fremstilling af acetylener fra de tilsvarende vicinale dibromforbindelser gennem dobbelt dehydrobromering. Det er også nyttigt til den oxidative kobling af thioler til disulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 1340°C |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formel vægt | 212.27 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.564 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium phosphate, anhydrous
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid, tripotassium salt