Få mere at vide
Kaliumfosfat ACS AR Krystal, Macron Fine Chemicals™
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
POLYSTORMOR
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate |
| Navn note | Monobasic |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 136.09 |
| Grad | ACS |
| Emballage | POLYSTORMOR |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium Phosphate, Monobasic
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium phosphate,monobasic