Få mere at vide
Kaliumfosfat ACS AR Krystal, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15528754
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
POLYSTORMOR
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Hver
Artikelnummer. 15528754
Brand: Avantor Macron 710012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Navn note Monobasic
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Formel vægt 136.09
Grad ACS
Emballage POLYSTORMOR
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Phosphate, Monobasic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium phosphate,monobasic