Få mere at vide
Potassium phosphate, ACS, 98.0% min
Artikelnummer. 15432737
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432737 1 kg 1kg
15422737 250 g 250g
15442737 5 kg 5kg
3 options
Artikelnummer. 15432737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046644.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Kaliumphosphat tribasisk er et reagens med en meget høj bufferkapacitet. Det er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi, brugt til ekstraktion af keratohyalinprotein fra bovint væv, for at studere virkningerne af frysning og optøning på stabiliteten af proteiner, der er følsomme over for konformationelle ændringer. Det bruges som fødevaretilsætningsstof for dets egenskaber som emulgator, skummiddel og piskemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.265
MDL nummer MFCD00036295
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC navn trikalium;phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate
Smeltepunkt 1340°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 1 kg
Merck Index 14,7660
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol;
Formel vægt 212.27
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.564 g/mL