Få mere at vide
Potassium phosphate, ACS, 98.0% min
Artikelnummer. 15422737
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422737 250 g 250g
15432737 1 kg 1kg
15442737 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046644.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Kaliumphosphat tribasisk er et reagens med en meget høj bufferkapacitet. Det er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi, brugt til ekstraktion af keratohyalinprotein fra bovint væv, for at studere virkningerne af frysning og optøning på stabiliteten af proteiner, der er følsomme over for konformationelle ændringer. Det bruges som fødevaretilsætningsstof for dets egenskaber som emulgator, skummiddel og piskemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.265
MDL nummer MFCD00036295
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC navn trikalium;phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate
Smeltepunkt 1340°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 250 g
Merck Index 14,7660
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol;
Formel vægt 212.27
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.564 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, tripotassium salt