Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15484139
Mængde:
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15484139
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61553.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol
Kaliumphosphatbuffer bruges typisk som en komponent til en lang række medier, der anvendes i kulturen af mikroorganismer, som en komponent i phosphatbufret saltvand. Ud over at hjælpe med at opretholde pH-værdien tilfører den essentiel fosfat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumphosphatbuffer bruges typisk som en komponent til en lang række medier, der anvendes i kulturen af mikroorganismer, som en komponent i fosfatbufret saltvand. Ud over at hjælpe med at opretholde pH-værdien tilfører den essentiel fosfat.
Opløselighed
Opløseligt i vand, Uopløseligt i ethanol, alkohol.
Bemærkninger
Opbevar forseglet flaske indeholdende det dehydrerede medium ved 2 - 30C. Når beholderen er åbnet og lukket på igen, placeres den i et miljø med lav luftfugtighed ved samme opbevaringstemperatur. Beskyt mod fugt og lys ved at holde beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.084
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Koncentration 0,5 M bufferopløsning.
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL