Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15484019
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484019 500 mL 500ml
15474019 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484019 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61413.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1208.97 DKK
    1088.65 DKK / 500ml
    Spare 120.32 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Kaliumphosphat bruges som buffer til bestemmelse af pH. Det bruges også i farmaceutisk produktion, urinsyrer, papirbehandling, næringsopløsninger og gærfødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumphosphat anvendes som buffer til bestemmelse af pH. Det bruges også i farmaceutisk produktion, urinsyrer, papirbehandling, næringsopløsninger og gærfødevarer.
Opløselighed
Blandbar med vand. Ikke blandbar med alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate
Koncentration 0.5 M
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL