Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,2
Artikelnummer. 15473109
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473109 500 mL 500ml
15463109 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473109 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60326.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1116.90 DKK
    913.65 DKK / 500ml
    Spare 203.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate
Koncentration 0.5 M
pH 7.2
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL