Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |