Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,5
Beskrivelse
Kaliumphosphatbuffer bruges typisk som en komponent til en lang række medier, der anvendes i kulturen af mikroorganismer, som en komponent i phosphatbufret saltvand (PBS). Ud over at hjælpe med at opretholde pH-værdien tilfører den essentiel fosfat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumphosphatbuffer bruges typisk som en komponent til en lang række medier, der anvendes i kulturen af mikroorganismer, som en komponent i phosphatbufret saltvand (PBS). Ud over at hjælpe med at opretholde pH-værdien tilfører den essentiel fosfat.
Opløselighed Opløselig i vand, Uopløselig til svagt opløselig i ethanol, uopløselig i alkohol
.
Bemærkninger
Opbevar forseglet flaske indeholdende det dehydrerede medium ved 2 - 30C. Når beholderen er åbnet og lukket på igen, placeres den i et miljø med lav luftfugtighed ved samme opbevaringstemperatur. Beskyt mod fugt og lys ved at holde beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.