Få mere at vide
Kaliumphenyltrifluoroborat, 98%
Artikelnummer. 11328516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328516 5 g 5g
11318516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17568.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 153766-81-5 | C6H5BF3K | 184,01 g/mol
Aryltrifluorboratsalte er mere nukleofile end de tilsvarende arylboronsyrer og gennemgår ligandfri Pd-katalyserede krydskoblingsreaktioner med arendiazoniumtetrafluorborater for at give gode udbytter af biaryler. Suzuki Cross-Coupling udføres ved hjælp af organotrifluorborater som potente borsyresurrogater. I nærværelse af dicarbonyl(2,4-pentandionato)rhodium(I), 39295, tilsættes K aryl- og alkenyltrifluorborater til aldehyder og enoner for at give henholdsvis sekundære alkoholer og mættede ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aryltrifluorboratsalte er mere nukleofile end de tilsvarende arylboronsyrer og gennemgår ligandfri Pd-katalyserede krydskoblingsreaktioner med arendiazoniumtetrafluorborater for at give gode udbytter af biaryler. Suzuki Cross-Coupling udføres ved hjælp af organotrifluorborater som potente borsyresurrogater. I nærværelse af dicarbonyl(2,4-pentandionato)rhodium(I), 39295, tilsættes K aryl- og alkenyltrifluorborater til aldehyder og enoner for at give henholdsvis sekundære alkoholer og mættede ketoner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153766-81-5
Molekylær formel C6H5BF3K
Molekylvægt (g/mol) 184.01
MDL nummer MFCD01318172
InChI nøgle DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenyl borate, potassium trifluoro phenyl boranuide, pubchem11425, potassiumphenyltrifluoroborate, amtb100, phenyltrifluoropotassioboron v, potassium trifluoro phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-phenyl-boranuide
PubChem CID 23675248
IUPAC navn kalium;trifluor(phenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 296 °C til 301 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7782070
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 184
Procent renhed 98%