Få mere at vide
Kaliumphenoxymethyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494697 1 g 1g
15404707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32030.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1027642-30-3 | Molekylformel: C7H7BF3KO | Molekylvægt: 214,036 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027642-30-3
Molekylær formel C7H7BF3KO
Molekylvægt (g/mol) 214.036
MDL nummer MFCD10566516
InChI nøgle OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenoxy-methyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenoxymethyl boranuide, pubchem11600, potassium phenoxymethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenoxymethyl borate, potassium trifluoro phenoxymethyl borate 1-, potassium phenoxymethyltrifluoroborate, contains kbr
PubChem CID 45479874
IUPAC navn kalium;trifluor(phenoxymethyl)boranuid
SMIL [B-](COC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
Mængde 1 g
Formel vægt 214.04
Procent renhed 95%