Få mere at vide
Kaliumphenolat, TRC
Artikelnummer. 30418853
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30418853 1 g
1 options
Artikelnummer. 30418853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9929331G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phenolate
CAS 100-67-4
Molekylær formel C6H5KO
Mængde 1 g
Synonym Phenoxypotassium, Potassium Carbolate, Potassium Phenate, Potassium Phenylate
InChI formel InChI=1S/C6H6O.K/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
SMIL [K+].[O-]c1ccccc1
IUPAC navn kalium; fenoxid
Molekylvægt (g/mol) 132.2
Formel vægt 131.9977